3-(4-Bromophenyl)propionic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
399450010 399450050
ACRO399450010EA 490 NOK
ACRO399450010 ACRO399450050
3-(4-Bromophenyl)propionic acid 97%
3-(4-Bromophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Smeltepunkt: 133…136 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01310793
CAS-nummer: 1643-30-7
FN: 3335
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 138 °C
HPLC ≥96.0 %