1-(2-Bromoethyl)naphthalene 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
399560010 399560050
ACRO399560010EA 1400 NOK
ACRO399560010 ACRO399560050
1-(2-Bromoethyl)naphthalene 97%
1-(2-Bromoethyl)naphthalene
Formel: C₁₂H₁₁Br
MW: 235,12 g/mol
Flash punkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00037737
CAS-nummer: 13686-49-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6400 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %