2-Bromo-3-formylpyridine 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
399670010 399670050
ACRO399670010EA 585 NOK
ACRO399670010 ACRO399670050
2-Bromo-3-formylpyridine 96%
2-Bromo-3-formylpyridine
Formel: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Kokepunkt: 100 °C (3 mmHg)
Smeltepunkt: 70…74 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04966945
CAS-nummer: 128071-75-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 75 °C
HPLC ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure