2-Bromo-3-nitrotoluene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
394100010 394100050
ACRO394100010EA 295 NOK
ACRO394100010 ACRO394100050
2-Bromo-3-nitrotoluene 98%
2-Bromo-3-nitrotoluene
Formel: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0300 g/mol
Kokepunkt: 135…136 °C (8 mmHg)
Smeltepunkt: 38…40 °C
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00134555
CAS-nummer: 41085-43-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %