5-Formyl-2-thiopheneboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Formylthiophen-2-boronic acid, 5-Formylthiophene-2-boronic acid
397150010 397150050
ACRO397150010EA 1150 NOK
ACRO397150010 ACRO397150050
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid 97%
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Formel: C₅H₅BO₃S
MW: 155,97 g/mol
Smeltepunkt: 132…135 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093666
CAS-nummer: 4347-33-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %