2-Iodopyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
379330010 379330050
ACRO379330010EA 585 NOK
ACRO379330010 ACRO379330050
2-Iodopyridine 98%
2-Iodopyridine
Formel: C₅H₄IN
MW: 205 g/mol
Kokepunkt: 52 °C (,9 mmHg)
Smeltepunkt: 118…120 °C
Tetthet: 1,928 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00464928
CAS-nummer: 5029-67-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %