6-Bromoindole 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Bromo-1H-indole
397360010 397360050 397362500
ACRO397360010EA 2075 NOK
ACRO397360010 ACRO397360050 ACRO397362500
6-Bromoindole 96%
6-Bromoindole
Formel: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Smeltepunkt: 92…96 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00238550
CAS-nummer: 52415-29-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
GC ≥95 %