3-Bromobenzoyl chloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: m-Bromobenzoyl chloride, 3-Bromobenzoylchloride
397450050 397450250 397451000
ACRO397450050EA 425 NOK
ACRO397450050 ACRO397450250 ACRO397451000
3-Bromobenzoyl chloride 97%
3-Bromobenzoyl chloride
Formel: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Kokepunkt: 74,5…75 °C (0.5 mmHg)
Tetthet: 1,666 g/cm³
Flash punkt: 107 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000669
CAS-nummer: 1711-09-7
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5940 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %