2-Iodopyrazine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
397530010 397530050
ACRO397530010EA 720 NOK
ACRO397530010 ACRO397530050
2-Iodopyrazine 97%
2-Iodopyrazine
Formel: C₄H₃IN₂
Kokepunkt: 109…110 °C (34 mmHg)
Flash punkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01319019
CAS-nummer: 32111-21-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.5 %