5-Aza-2'-deoxycytidine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: 5-Aza-2′-deoxycytidine, Decitabine, 5-Aza-1-(2-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)cytosine, 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2′-Deoxy-5-azacytidine 4-Amino-1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one Decitabine, 4-Amino-1-(2-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one
396810100 396810500
ACRO396810100EA 2575 NOK
ACRO396810100 ACRO396810500
5-Aza-2'-deoxycytidine 98%
5-Aza-2'-deoxycytidine
Appearance: White to off-white Powder
Formel: C₈H₁₂N₄O₄
MW: 228.21 g/mol
Smeltepunkt: 200 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00043011
CAS-nummer: 2353-33-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %