1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Pyrazolecarboxylic acid
396851000 396855000
ACRO396851000EA 740 NOK
ACRO396851000 ACRO396855000
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Smeltepunkt: 282 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011558
CAS-nummer: 37718-11-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %