2,6-Dimetylbensaldehyd 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Formyl-m-xylene
397560010 397560050
ACRO397560010EA 475 NOK
ACRO397560010 ACRO397560050
2,6-Dimetylbensaldehyd 97%
2,6-Dimetylbensaldehyd
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Smeltepunkt: 27…30 °C
Flash punkt: 96 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00128003
CAS-nummer: 1123-56-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %