Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
397590010 397590100
ACRO397590010EA 590 NOK
ACRO397590010 ACRO397590100
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate 97%
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate
Formel: C₇H₁₀O₂
MW: 126,1531 g/mol
Kokepunkt: 76…78 °C (9 mmHg)
Flash punkt: 62 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00239506
CAS-nummer: 25662-28-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %