2-Bromo-6-methoxypyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
397670050 397670250
ACRO397670050EA 900 NOK
ACRO397670050 ACRO397670250
2-Bromo-6-methoxypyridine 97%
2-Bromo-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Kokepunkt: 206 °C
Flash punkt: 104 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00088345
CAS-nummer: 40473-07-2
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %