1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
tert-butyl 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinemethanol, N-BOC-4-Piperidinemethanol
397720010
397720050
ACRO397720010EA
250
NOK
ACRO397720010
ACRO397720050
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Formel:
C₁₁H₂₁NO₃ MW: 215,29 g/mol Smeltepunkt: 78…82 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD02094488 CAS-nummer: 123855-51-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |