2,3-Diaminophenol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Hydroxy-o-phenylenediamine
425680010 425680050
ACRO425680010EA 1200 NOK
ACRO425680010 ACRO425680050
2,3-Diaminophenol 97%
2,3-Diaminophenol
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Smeltepunkt: 161…165 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00075199
CAS-nummer: 59649-56-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light brown to dark brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %