2-Methyl-3-buten-1-ol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
425690010 425690050
ACRO425690010EA 1375 NOK
ACRO425690010 ACRO425690050
2-Methyl-3-buten-1-ol 98%
2-Methyl-3-buten-1-ol
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,134 g/mol
Kokepunkt: 120…121 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,835 g/cm³
Flash punkt: 33 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009985
CAS-nummer: 4516-90-9
FN: 1987
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %