2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(But-3-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran
428210050 428210250
ACRO428210050EA 1200 NOK
ACRO428210050 ACRO428210250
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₉H₁₄O₂
MW: 154,209 g/mol
Kokepunkt: 92…95 °C (18 mmHg)
Tetthet: 0,984 g/cm³
Flash punkt: 73 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00012352
CAS-nummer: 40365-61-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR consistent with structure