1-klorbutan 99.8% for HPLC
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: n-Butyl Chloride
425880010 425880025
425880010.EA 1900 NOK
425880010. 425880025.
1-klorbutan 99.8% for HPLC
1-klorbutan
Formel: CH₃(CH₂)₃Cl
MW: 92,57 g/mol
Kokepunkt: 78,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –123 °C
Tetthet: 0,88 g/cm³
Flash punkt: –12 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001009
CAS-nummer: 109-69-3
FN: 1127
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless Liquid
Water ≤0.020 %
GC ≥99.7 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0003 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered