Natriummetoksid 30% (w/w) 5.4 M in methanol, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
428361000 428368000
428361000.EA 555 NOK
428361000. 428368000.
Natriummetoksid 30% (w/w) 5.4 M in methanol, AcroSeal®
Natriummetoksid
Formel: CH₃NaO
Smeltepunkt: 1…5 °C
Tetthet: 0,97 g/cm³
Flash punkt: 33 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012179
CAS-nummer: 124-41-4
FN: 1289
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 5.3 to 5.6 M
HPLC ≥97.5 %