Triethyl borate 97%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
428651000 428658000
428651000.EA 705 NOK
428651000. 428658000.
Triethyl borate 97%, AcroSeal®
Triethyl borate
Formel: C₆H₁₅BO₃
MW: 145,99 g/mol
Kokepunkt: 117 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –84,5 °C
Tetthet: 0,858 g/cm³
Flash punkt: 11 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009073
CAS-nummer: 150-46-9
FN: 1176
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %