Dimethyl karbonat, extra dry 99+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
428730010 428731000
428730010.EA 2325 NOK
428730010. 428731000.
Dimethyl karbonat, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dimethyl karbonat
Formel: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Kokepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2…4 °C
Tetthet: 1,069 g/cm³
Flash punkt: 18 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008420
CAS-nummer: 616-38-6
FN: 1161
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA