Cleland's reagens 1 M in water for biokjemi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
426380100 426380500 426382500
ACRO426380100EA 505 NOK
ACRO426380100 ACRO426380500 ACRO426382500
Cleland's reagens 1 M in water for biokjemi
Cleland's reagens
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004877
CAS-nummer: 3483-12-3
FN: 3334
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Titration Iodimetric 0.90 to 1.10 M
UV at 500 nm A: ≤0.05