Di-tert-butyl pyrokarbonat 1 M in THF, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
426801000 426808000
426801000.EA 920 NOK
426801000. 426808000.
Di-tert-butyl pyrokarbonat 1 M in THF, AcroSeal®
Di-tert-butyl pyrokarbonat
Formel: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218.25 g/mol
Kokepunkt: 235
Flash punkt: –17 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008805
CAS-nummer: 24424-99-5
FN: 1992
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Titration by coupling 0.90 to 1.10 M