4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)cyclohexanone
426850010 426850050
ACRO426850010EA 535 NOK
ACRO426850010 ACRO426850050
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone 97%
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₁₂H₂₄O₂Si
MW: 228,407 g/mol
Kokepunkt: 85 °C (1 mmHg)
Tetthet: 0,909 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06411307
CAS-nummer: 55145-45-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %