(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (R)-N,N-Dimethylpyrrolidin-3-amine
426990010 426990050
ACRO426990010EA 1725 NOK
ACRO426990010 ACRO426990050
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 98%
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Kokepunkt: 166 °C (760 mmHg)
Flash punkt: 51,7 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00191347
CAS-nummer: 132958-72-6
FN: 2733
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +12° to +16° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)