4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methyl-4-methoxybenzaldehyde
427020010 427020050
ACRO427020010EA 665 NOK
ACRO427020010 ACRO427020050
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02261771
CAS-nummer: 52289-54-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure