(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Bromo-4-(tert-butyldimethylsiloxy)benzene, (4-Bromophenoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
427090050 427090250
ACRO427090050EA 925 NOK
ACRO427090050 ACRO427090250
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane 97%
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₁₂H₁₉BrOSi
MW: 287,272 g/mol
Kokepunkt: 137 °C (25 mmHg)
Tetthet: 1,174 g/cm³
Flash punkt: 12 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00239382
CAS-nummer: 67963-68-2
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure