Triisopropyl borate 98+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Tri-i-propylborate
427141000 427148000
427141000.EA 1075 NOK
427141000. 427148000.
Triisopropyl borate 98+%, AcroSeal®
Triisopropyl borate
Formel: C₉H₂₁BO₃
MW: 188,07 g/mol
Kokepunkt: 139 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –59 °C
Tetthet: 0,814 g/cm³
Flash punkt: 17 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008872
CAS-nummer: 5419-55-6
FN: 2616
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3755 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %