Natriummetoksid 0.5 M in methanol, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Sodium methylate, Sodium methanolate
427221000 427228000
427221000.EA 1250 NOK
427221000. 427228000.
Natriummetoksid 0.5 M in methanol, AcroSeal®
Natriummetoksid
Formel: CH₃NaO
MW: 54,02 g/mol
Smeltepunkt: –98 °C
Tetthet: 0,8 g/cm³
Flash punkt: 11 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012179
CAS-nummer: 124-41-4
FN: 1992
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.60 M
UV at 240 nm A: ≤0.02
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.00015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered