Benzylamin 99.5+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: α-Aminotoluene
427231000 427238000
427231000.EA 1125 NOK
427231000. 427238000.
Benzylamin 99.5+%, AcroSeal®
Benzylamin
Formel: (C₆H₅)CH₂NH₂
MW: 107,16 g/mol
Kokepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –30 °C
Tetthet: 0,98 g/cm³
Flash punkt: 72 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008106
CAS-nummer: 100-46-9
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5424 to 1.5444 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %