tert-Butylamin 99%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Aminoisobutane
427241000 427248000
427241000.EA 455 NOK
427241000. 427248000.
tert-Butylamin 99%, AcroSeal®
tert-Butylamin
Formel: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Kokepunkt: 44,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –67 °C
Tetthet: 0,69 g/cm³
Flash punkt: –38 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008050
CAS-nummer: 75-64-9
FN: 2734
ADR: 8,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA