Etylendiamin 99+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
427261000 427268000
427261000.EA 1900 NOK
427261000. 427268000.
Etylendiamin 99+%, AcroSeal®
Etylendiamin
Formel: C₂H₈N₂
MW: 60,1 g/mol
Kokepunkt: 117 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 11 °C
Tetthet: 0,898 g/cm³
Flash punkt: 38 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008204
CAS-nummer: 107-15-3
FN: 1604
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA