Isoforondiisocyanat 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Isocyanatometyl-3,5,5-trimetylcykloheksylisocyanat
427600010 427600500 427602500
ACRO427600010EA 2625 NOK
ACRO427600010 ACRO427600500 ACRO427602500
Isoforondiisocyanat 98+%
Isoforondiisocyanat
Formel: C₁₂H₁₈N₂O₂
MW: 222,29 g/mol
Kokepunkt: 153 °C (10 mmHg)
Flash punkt: 163 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00064956
CAS-nummer: 4098-71-9
FN: 2290
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 % (sum of mixed isomers)