Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 4-imidazolecarboxylate, Methyl 1H-imidazole-5-carboxylate
427630010 427630050
ACRO427630010EA 1675 NOK
ACRO427630010 ACRO427630050
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Appearance: White Crystalline powder
Formel: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,11 g/mol
Smeltepunkt: 154…156 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00216584
CAS-nummer: 17325-26-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥97.5 %