3-Bromo-2-methyl-1-propene 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Bromo-2-methylpropene, 2-Methyl-2-propenyl Bromide, 2-Methylallyl Bromide
427650050 427650250
ACRO427650050EA 1075 NOK
ACRO427650050 ACRO427650250
3-Bromo-2-methyl-1-propene 97%
3-Bromo-2-methyl-1-propene
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₄H₇Br
MW: 135,00 g/mol
Kokepunkt: 94…95 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,339 g/cm³
Flash punkt: 7 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00134155
CAS-nummer: 1458-98-6
FN: 2924
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx 500 ppm hydroquinone