2-Formyl-3-thiopheneboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Formylthiophene-3-boronic acid, (2-Formylthiophen-3-yl)boronic acid
427690010 427690050
ACRO427690010EA 565 NOK
ACRO427690010 ACRO427690050
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid 97%
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid
Formel: C₅H₅BO₃S
MW: 155,97 g/mol
Smeltepunkt: 137…193 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01075678
CAS-nummer: 4347-31-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Sulfur (S) ≤0.05 %