4-Bromo-1-indanone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
427700010 427700050
ACRO427700010EA 635 NOK
ACRO427700010 ACRO427700050
4-Bromo-1-indanone 97%
4-Bromo-1-indanone
Appearance: Orange-brown Crystalline powder
Formel: C₉H₇BrO
MW: 211,06 g/mol
Smeltepunkt: 95…99 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01719772
CAS-nummer: 15115-60-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure