Kobber(II)sulfat, vannfri 98%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
422870050 422875000 422870025 422870100 422871000
ACRO422870050EA 395 NOK
ACRO422870050 ACRO422875000 ACRO422870025 ACRO422870100 ACRO422871000
Kobber(II)sulfat, vannfri 98%, ren
Kobber(II)sulfat
Formel: CuSO₄
MW: 159,61 g/mol
Smeltepunkt: 200 °C (dec.)
Tetthet: 3,603 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010981
CAS-nummer: 7758-98-7
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light grey Powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm