Vernehjelm, uvex pheos IES
Leverandør: UVEX
9772.040 9772.140 9772.240 9772.340
111-1878EA 355 NOK
111-1878 111-1907 111-1908 UVEX9772.340
Vernehjelm, uvex pheos IES
Hjelmer Sikkerhethjelm
Denne hjelmen har IES, Integrated Eyewear System, som gjør at brukerne kan feste pheos-vernebriller til hjelmen. Brillene kan skyves opp og inn i uvex pheos-hjelmen eller trekkes ned til å sitte på nesen. Glideelementet er leddet, slik at bevegelse av hjelmen ikke påvirker brillene.
  • Tre justerbare luftehull bidrar til luftstrøm og til å regulere temperaturen inni hjelmen, noe som gjør den mer behagelig å bruke
  • Adaptersystemer for festing av uvex-visirer, uvex-hørselvern og lykter
  • Innvendige stropper gjør det mulig å feste uvex pheos-brillene ved hjelp av brillemonteringsklemmen
  • Hjelmen kan justeres individuelt ved hjelp av det roterende sperrehakehjulet for å forandre bredden
  • Egnet for omgivelsestemperaturer ned til –30 °C og for flytende metall (sprut)
Size: 550 to 610 mm
EN 397, low temperature (–30 °C), and molten metal
Sertifiseringer: EN 397, lav temperatur (–30 °C) og smeltet metall.
Tilbehørs informasjon: Highly reflective sticker set for all uvex pheos and uvex pheos alpine helmets. Prism foil ensures superior luminosity in low light environments.