Visir for hjelmfeste, uvex 9790
Leverandør: UVEX
9924.010 9790.048 9790.047
111-1883EA 155 NOK
111-1883 111-1882 111-1881
Visir for hjelmfeste, uvex 9790
Ansiktsskjermer
Hjelmvisir laget av sterk PC som beskytter mot virkningene av lysbuer. Det er kompatibelt med uvex-vernehjelmer og uvex 2H-, uvex 3H- og uvex 3200H-hørselvern med hjelmfeste.
Bestillingsinformasjon: Visiret leveres uten hjelm, hørselsvern og brakett. Alle deler kan bestilles separat.
Merk: En ekstra adapter (UVEX9924.010) er nødvendig for kombinering med hjelm og visir uten hørselvern på hjelmen.