Vernehjelmer, uvex pheos B-WR
Leverandør: UVEX
9772.930 9772.030 9772.530 9772.430 9772.230 9772.130 9772.330
111-1909EA 305 NOK
111-1909 111-1906 111-1879 111-1922 111-1921 111-1920 114-8685
Vernehjelmer, uvex pheos B-WR
Hjelmer Sikkerhethjelm
Disse ventilerte hjelmene gir beskyttelse selv ved svært lave temperaturer (ned til –30 °C). De gir også beskyttelse mot sprut av flytende metall.
  • Tre justerbare luftehull bidrar til luftstrøm og til å regulere temperaturen inni hjelmen, noe som gjør den mer behagelig å bruke
  • Adaptersystemer for festing av uvex-visirer, uvex-hørselvern og lykter
  • Oppheng med roterende sperrehakehjul gjør at bredden kan justeres for individuell tilpasning
Størrelse: 520 til 610 mm
EN 397, low temperature (–30 °C), and molten metal
Sertifiseringer: EN&More Product Information