Engangs ørepropp, uvex xact-fit detec
Leverandør: UVEX
2124.013 2124.011
111-1904EA 4625 NOK
111-1904 111-1900
Engangs ørepropp, uvex xact-fit detec
Ørepropper Ørepropper til engangsbruk
xact-fit detec er en detekterbar engangsørepropp for produksjonsområder. Forbindelsessnoren gjør den praktisk å bruke og begrenser faren for prosesskontaminasjon.
  • Designat tilpasser seg perfekt formen på øret og reduserer trykket på øregangen, selv ved lengre tids bruk
  • Halsene er merket for venstre og høyre øre for forbedret brukerkomfort og enkel, nøyaktig innsetting og fjerning
  • Snoren og halsen reduserer risikoen for kontaminasjon, siden det ikke er nødvendig å berøre skumøreproppen før innsetting
  • Blåfargen gjør øreproppene enklere å identifisere under