Heldekkende ansiktsmaske, X-plore® 6570
Leverandør: Dräger
R55790 R51535
111-1901EA 6725 NOK
111-1901 DRAER51535
Heldekkende ansiktsmaske, X-plore® 6570
Respirators Flerbruksmasker Heldekkende ansiktsmasker
X-plore® 6570 er en fullansiktsmaske av silikon med høy komfort som brukes av fagfolk på mange bruksområder. For bruksområder med ukjente kontaminanter eller i oksygenfattige miljøer kan Dräger X-plore® 6570 brukes i kombinasjon med et selvstendig pusteapparat. Den oppfyller de høyeste kravene til kvalitet, pålitelighet, sikker passform og komfort. Denne helmasken er etterfølgeren til Panorama Nova-maskene.
  • Silikonmaskekroppen er spesielt skånsom mot huden og forblir ekstremt fleksibel ved høye og lave temperaturer
  • Tredobbel ansiktsforsegling med to lag sørger for en sikker og komfortabel passform for så å si alle ansiktsformer
  • Behagelig, fempunkts hodesele gjør at masken kan tas av og på raskt og enkelt
  • Visir med 180° vinkel gir et stort, panoramisk synsfelt
  • Polykarbonatvisir for økt fleksibilitet, varme- og støtbestandig
  • Intelligent ventilasjonssystem sikrer at visiret forblir duggfritt, og en talemembran i rustfritt stål gir kommunikasjonen
Weight: approx. 520 to 620 g
Sertifiseringer: EN 136 (klasse 3)
NB: *Én størrelse passer alle.