Calcium pantothenate, pulver NF, USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Synonymer: Vitamin B5
CA159-2.5KG CA159-50KGBL
SPCMCA159-2.5KGEA 34625 NOK
SPCMCA159-2.5KG SPCMCA159-50KGBL
Calcium pantothenate, pulver NF, USP
Calcium pantothenate
Formel: C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀
MW: 476,54 g/mol
MDL nummer: MFCD00002766
CAS-nummer: 137-08-6
EINECS: 205-278-9