ESD-ankelvernesko, lace-up, Renzo Mid
Leverandør: ELTEN
765841/36 765841/37 765841/38 765841/39 765841/40 765841/41 765841/42 765841/43 765841/44 765841/45 765841/46 765841/47 765841/48 765841/49 765841/50
114-7241EA 810 NOK
114-7241 114-7294 114-7295 114-7296 114-7297 114-7298 114-7299 114-7300 114-7301 114-7302 114-7303 114-7304 114-7305 114-7306 114-7307
ESD-ankelvernesko, lace-up, Renzo Mid
Sko og støvler
Slitesterk ESD-vernesko laget av robust, pustende okselær, med polstret tunge og dobbel PU/PU-(safety-grip)-såle (3,5 mm) med eksepsjonell sklisikkerhet og god egenrengjøring.
  • Stoff-fôr for naturlig ventilasjon
  • Fullengde fleeceinnleggssåle, (ESD Pro), black
  • Sålen samsvarer med fotens bevegelse – for bedre stabilitet og mindre tretthet
  • Varmebestandige sømmer og lisser
  • PU-slitasjehette beskytter læroversiden
  • Punkteringsbestandig mellomsåle av stål
  • Tåbeskyttelseshette av stål (200 J)
For alle flater under alle værforhold.
Farge: svart
Sertifiseringer: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.