2,1,3-Benzothiadiazole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
105660050 105660250 105661000
ACRO105660050EA 560 NOK
ACRO105660050 ACRO105660250 ACRO105661000
2,1,3-Benzothiadiazole 98%
2,1,3-Benzothiadiazole
Formel: C₆H₄N₂S
MW: 136,18 g/mol
Kokepunkt: 206 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 42…44 °C
Flash punkt: 95 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005809
CAS-nummer: 273-13-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to white to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %