4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-phenylethanone
105980050 105980250
ACRO105980050EA 945 NOK
ACRO105980050 ACRO105980250
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone 97%
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone
Formel: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,24 g/mol
Smeltepunkt: 148…151 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002360
CAS-nummer: 2491-32-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
HPLC ≥96.0 %