4-Chloroquinoline 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
110050010 110050050
ACRO110050010EA 1275 NOK
ACRO110050010 ACRO110050050
4-Chloroquinoline 99%
4-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
MW: 163.61 g/mol
Kokepunkt: 260…261 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 29…32 °C
Tetthet: 1.25 g/cm³
Flash punkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006773
CAS-nummer: 611-35-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %