Cholesterol benzoate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Cholesteryl benzoate, 3b-(Benzoyloxy)cholest-5-ene
110200250 110201000
ACRO110200250EA 990 NOK
ACRO110200250 ACRO110201000
Cholesterol benzoate 98%
Cholesterol benzoate
Formel: C₃₄H₅₀O₂
MW: 490,77 g/mol
Smeltepunkt: 149…150 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003635
CAS-nummer: 604-32-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %